主要文書
8.20873
Sigma-Aldrich
Sodium phenolate trihydrate
for synthesis
別名:
Sodium phenolate trihydrate, Phenol sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NaO · 3H2O
CAS番号:
分子量:
170.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-347-3
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
mp
56-61 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (HClO₄, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 30.0 - 33.0 %
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2