Merck
C61984
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3-ニトロトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)Cl
CAS番号:
分子量:
171.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
147 °C/25 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
密度
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
XTSGZXRUCAWXKY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
C61984-BULK:
C61984-5G:
C61984-VAR:
C61984-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)