Merck
C54201
Sigma-Aldrich
1-(クロロメチル)ナフタレン
90%
別名:
1-ナフチルメチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CH2Cl
CAS番号:
分子量:
176.64
Beilstein:
636885
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.635 (lit.)
bp
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
InChI Key
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
2-(クロロメチル)ナフタレンを含みます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C54201-BULK:
C54201-10KG:
C54201-5G:
C54201-VAR:
C54201-100G:
C54201-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)