蒸気密度
3.42 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
559 °F
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
InChI Key
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C104655-VAR:
C104655-1L:4548173190358
C104655-BULK:
C104655-250ML:4548173190365
C104655-2.5L:
C104655-18L:4548173190341