Merck
BR781039
BRAND® PC centrifuge tube, rimless
volume 100 mL, round bottom, L × W 41 mm × 115 mm
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
polycarbonate
round bottom
transparent tube
詳細
RCF up to 20000g
特徴
RCF 20,000 × g
包装
pack of 10
メーカー/製品名
BRAND 781039
L × W
41 mm × 115 mm
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® PC Centrifuge Tube is designed for reliable performance in laboratory centrifugation applications. Featuring embossed graduations with subdivisions of approximately 1 mm, this transparent tube offers clear visibility of contents, complemented by a slight yellow tint. It is engineered to withstand relative centrifugal forces (RCF) of up to 5000. The rimless design enhances ease of use, allowing for efficient handling and storage.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4