物質
clear
conical
polypropylene
screw cap
無菌性
sterile
特徴
graduation
包装
pkg of 500 ea (attached caps in foam racks)
メーカー/製品名
MTC™ Bio C2540
パラメーター
25,000 × g speed (max)
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5mL Screw-cap MacroTube, sterile, w/ attached screw caps in foam racks, 500/cs
特徴および利点
- Compatible with standard equipment
- Centrifuge at up to 25,000xg
- RNase, DNase & pyrogen free
- Unsurpassed Clarity
- Dual graduations at every 0.2mL and 0.5mL
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)