物質
AR-Glass
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
BRAND 27009
測定範囲
accuracy: 0.05 mL
キャパシティ
5.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette is a Class B, Type 2 instrument made from AR-Glas® and complies with DIN EN ISO 835 standards. Designed for precision, it is calibrated to deliver (TD, Ex), ensuring accurate liquid transfer for various laboratory applications. This pipette combines durability with functionality, making it a reliable choice for professionals requiring high-quality measurement tools. Its clear graduation markings facilitate easy reading, enhancing user efficiency.
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)