特徴
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
メーカー/製品名
BRAND 43070
容量
25 mL
色
green markings
フィッティング
(29/32)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calibrated to deliver (TD, Ex). Inscriptions in green enamel. The automatic dispenser is particularly well-suited for dispensing suspensions. Delivery range approximately +/- 10%.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)