Merck
695726
Sigma-Aldrich
(R)-3,3'-ジ-9-アントラセニル-1,1'-ビ-2-ナフトール
97%
別名:
(R)-3,3'-ジ-9-アントラセニル-[1,1'-ビナフタレン]-2,2'-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H30O2
CAS番号:
分子量:
638.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D +202°, c = 1 in chloroform
mp
125-130 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5c6ccccc6cc7ccccc57)-c8c9ccccc9cc%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-41(43-35-19-7-1-13-29(35)25-30-14-2-8-20-36(30)43)27-33-17-5-11-23-39(33)45(47)46-40-24-12-6-18-34(40)28-42(48(46)50)44-37-21-9-3-15-31(37)26-32-16-4-10-22-38(32)44/h1-28,49-50H
InChI Key
XJKZPSCYLJRHEN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Purity excludes solvent of crystallization. May contain up to 10% dichloromethane.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
695726-500MG:
695726-VAR:
695726-BULK:
695726-100MG:4548173377322
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)