Merck
700673
Sigma-Aldrich
(R)-3,3'-ジ-9-フェナントレニル-1,1'-ビ-2-ナフトール
97%
別名:
(R)-9-フェナントリルBINOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H30O2
分子量:
638.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
光学活性
[α]22/D +62°, c = 1 in chloroform
mp
192-202 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc6ccccc6c7ccccc57)-c8cc9ccccc9c%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)50)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28,49-50H
InChI Key
XYUOTCUHTHQCNC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
700673-BULK:
700673-500MG:
700673-100MG:
700673-VAR:
試験成績書(COA)