Key Documents
Z325147
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
AR-Glas®
認証
according to DIN 12 691
詳細
amber mark: yes
特徴
class AS with batch number
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
BRAND 30512
容積測定範囲
10 mL, accuracy: 0.02 mL
L
440 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
その他情報
BR30512 (India)
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.