Merck
BAF188720000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, holds 120 x 16-20mm Tubes
別名:
polypropylene rack, tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
特徴
to hold holds 120 x 16-20mm Tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18872-0000
H × L × width
3.5 in. (89 mm) × 13.25 in. (335 mm) × 10.25 in. (260 mm)
プラットフォーム高
2.8125 in. (71 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These polypropylene racks provide a practical method of pipetting and storing a large number of samples.
特徴および利点
  • Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
  • Useful in clinical labs for storage of samples
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)