Merck
20751
Hamilton®シリンジ、7000シリーズ、ナールドハブ
7002, volume 2 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
25 ga (bevel tip)
特徴
Sample contained in needle (no dead volume)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 88411
ニードル長
70 mm (2.75 in.)
容量
2 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 微量容積の迅速注入
  • サンプルをニードルに入れることによる死容積の削減
  • 最大6000 psiまでの注入圧で液漏れを起こしません
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
アプリケーション
It may be used in solid phase microextraction analysis showing adsorption for analytes like chlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls using silica optical fibers.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers.
Arthur, Catherine L., and Janusz Pawliszyn.
Analytical Chemistry, 62.19, 2145-2148 (1990)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)