Merck
BAF146440000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 76 mL (2.6 oz)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
物質
polymethylpentene
特徴
to hold 110 ‑ 125 mm
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14644-0000
全体高
5.3125 in. (135 mm)
キャパシティ
76 mL (2.6 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.25 in. (7 mm) × 3 in. (76 mm) × 0.375 in. (10 mm)
top I.D. × O.D.
2.75 in. (70 mm) × 3.1875 in. (80 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
特徴および利点
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP