Merck
BAF146460000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 224 mL (7.6 oz)
別名:
clear funnel, filter funnel, hight speed filter, plastic funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
全体高:
7.625 in. (194 mm)
キャパシティ:
224 mL (7.6 oz)
stem L × O.D. × I.D.:
4.25 in. (108 mm) × 0.375 in. (10 mm) × 0.25 in. (7 mm)
top I.D. × O.D.:
3.9375 in. (100 mm) × 4.375 in. (111 mm)
物質:
polymethylpentene
メーカー/製品名:
Bel-Art F14646-0000
物質
polymethylpentene
特徴
to hold 150 ‑ 185 mm
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14646-0000
全体高
7.625 in. (194 mm)
キャパシティ
224 mL (7.6 oz)
stem L × O.D. × I.D.
4.25 in. (108 mm) × 0.375 in. (10 mm) × 0.25 in. (7 mm)
top I.D. × O.D.
3.9375 in. (100 mm) × 4.375 in. (111 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
特徴および利点
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)