Merck
BAF116620000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 60 mL (2 oz), polyethylene
別名:
indicator drop bottle, polyethylene bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
polyethylene
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11662-0000
H
3.7 in. (94 mm)
94 mm
キャパシティ
60 mL (2 oz)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
特徴および利点
  • Excellent for use with indicator solutions or dyes
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)