Merck
Z231614
Duran® watch glasses
O.D. 100 mm
別名:
213214606
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121801
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
DURAN®
外径
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With fused edges. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z231614-1EA
Z231614-10EA