アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChI Key
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B97402-250ML:4548173226378
B97402-VAR:
B97402-BULK:
B97402-1L:4548173226361
B97402-5ML:4548173226385