Merck
B82251
Sigma-Aldrich
ブロモトリクロロメタン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCCl3
CAS番号:
分子量:
198.27
Beilstein:
1732543
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
6.85 (vs air)
蒸気圧
38.4 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5065 (lit.)
bp
105 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
密度
2.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/CBrCl3/c2-1(3,4)5
InChI Key
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メタクリラ-トのラジカル重合用の連鎖移動剤です。臭素化試薬。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
B82251-500G:
B82251-100G:
B82251-BULK:
B82251-VAR:
B82251-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 50, 31-31 (1994)
Macromolecules, 27, 5863-5863 (1994)
C K Moon et al.
Drug and chemical toxicology, 15(1), 81-91 (1992-01-01)
Brazilin, the main constituent of Caesalpinia sappan, is an antioxidative substance that has catechol moiety in its chemical structure. Considering the antioxidant-activity of brazilin, it was expected to have protective effects on the toxicities of radical generating chemicals. The incubation
G D Castro et al.
Free radical research, 23(5), 431-442 (1995-11-01)
Free radicals generated by benzoyl peroxide-mediated catalytic decomposition of bromotrichloromethane (eg. trichloromethyl) were allowed to react under nitrogen or under air with uracil. Under nitrogen two reaction products were formed, one was identified as 5-chlorouracil and the other as a
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 747-747 (1994)