安全性情報
8.01986
Sigma-Aldrich
Bromotrichloromethane
for synthesis
別名:
Bromotrichloromethane, Trichlorobromomethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CBrCl3
CAS番号:
分子量:
198.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-886-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
49 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
bp
105 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
密度
2.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
BrC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CBrCl3/c2-1(3,4)5
InChI Key
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.005 - 2.015
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3