Merck
B45402
Sigma-Aldrich
1,4-ビス(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン
99%
別名:
1,4-ピペラジンジエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18N2O2
CAS番号:
分子量:
174.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
215-220 °C/50 mmHg (lit.)
mp
133.5-136 °C (lit.)
SMILES記法
OCCN1CCN(CCO)CC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h11-12H,1-8H2
InChI Key
VARKIGWTYBUWNT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B45402-100G:
B45402-VAR:
B45402-5G:
B45402-25G:
B45402-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seungil Kim et al.
Acta biomaterialia, 47, 100-112 (2016-11-05)
To provide better protection for women against sexually transmitted infections, on-demand intravaginal drug delivery was attempted by synthesizing reversibly pH-sensitive polyether-polyurethane copolymers using poly(ethylene glycol) (PEG) and 1,4-bis(2-hydroxyethyl)piperazine (HEP). Chemical structure and thermo-characteristics of the synthesized polyurethanes were confirmed by