アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
112-114 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OCCOCCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
InChI Key
FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル]ピペラジンは、化学合成において使用することができます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
331260-5G:
331260-VAR:
331260-BULK:
331260-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック