Merck
D179302
Sigma-Aldrich
1,4-ジメチルピペラジン
98%
別名:
1,4-Dimethylpiperazine, Lupetazine, N,N′-Dimethylpiperazine, Texacat DMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4463 (lit.)
bp
131-132 °C/750 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCN(C)CC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリウレタン発泡体の触媒で、カチオン性界面活性剤の中間体。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
68.0 °F
引火点(℃)
20 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
D179302-5G:
D179302-BULK:
D179302-100G:
D179302-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Beth Sharkey et al.
mAbs, 9(2), 257-268 (2016-12-13)
Monovalent bispecific antibodies (BsAbs) are projected to have broad clinical applications due to their ability to bind two different targets simultaneously. Although they can be produced using recombinant technologies, the correct pairing of heavy and light chains is a significant