アッセイ
≥95%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]1(O[P@](S2)(C)=S)[C@@]2([H])C[C@@H](C(C)=C)CC1
InChI Key
VBFDELVILGOWRT-RHAGRYTGSA-N
アプリケーション
Methyl (+)-PI Reagent is a methyl substituted analog of the air and moisture-tolerant (+-)-PI reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides.
Learn more about PI and PSI reagents
Learn more about PI and PSI reagents
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00633-2G:
ALD00633-VAR:
ALD00633-500MG:
ALD00633-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)