品質水準
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](O[P@](S2)(SC3=CC=C(Br)C=C3)=O)C1
InChI
1S/C16H22BrO2PS2/c1-11(2)12-8-9-16(3)15(10-12)19-20(18,22-16)21-14-6-4-13(17)5-7-14/h4-7,11-12,15H,8-10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,20?/m1/s1
InChI Key
FECFSGBUDPGGDZ-UMXMUBITSA-N
アプリケーション
PSIO is a P(V) reagent developed by the Baran Lab as a part of the Ψ platform, used in the direct phosphorylation of alcohols. This reagent is scalable and easy to use under mild conditions, and is functional for a broad substrate scope, including many alcohols that are challenging to otherwise activate.
Learn more about PI and PSI reagents
Learn more about PI and PSI reagents
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ALD00625-500MG:
ALD00625-BULK:
ALD00625-1G:
ALD00625-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)