Merck
ALD00610
Sigma-Aldrich
2-(4-Chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)benzonitrile
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7ClN4O
CAS番号:
分子量:
246.65
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
156-159 °C
保管温度
−20°C
アプリケーション
2-(4-Chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)benzonitrile is a bifunctional C-H activation template developed in the Yu lab for the conversion of phenols to 1,3-disubstituted arenes. The template is used for a one-pot Pd-catalyzed meta-selective C-H olefination of phenols followed by a nickel-catalyzed ipso-C-O activation and arylation.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
ALD00610-250MG:4548173377391
ALD00610-BULK:
ALD00610-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jiancong Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(5), 1903-1907 (2019-01-23)
The use of a template as a linchpin motif in directed remote C-H functionalization is a versatile yet relatively underexplored strategy. We have developed a template-directed approach to realizing one-pot sequential palladium-catalyzed meta-selective C-H olefination of phenols, and nickel-catalyzed ipso-C-O