Merck
ALD00596
Sigma-Aldrich
N-((1S,2S)-1-(3,5-Di-tert-butylphenyl)-2-(quinolin-2-yl)butyl)acetamide
≥95%
別名:
Chiral acetyl-protected aminoethyl quinoline ligand, Et-APAQ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H38N2O
分子量:
430.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
SMILES記法
N([C@@H]([C@H](CC)c2nc3c(cc2)cccc3)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C29H38N2O/c1-9-24(26-15-14-20-12-10-11-13-25(20)31-26)27(30-19(2)32)21-16-22(28(3,4)5)18-23(17-21)29(6,7)8/h10-18,24,27H,9H2,1-8H3,(H,30,32)/t24-,27-/m1/s1
InChI Key
NZPXTQVMJQHEBG-SHQCIBLASA-N
アプリケーション
This chiral acetyl-protected aminoethyl quinoline (APAQ) ligand was developed by the Yu group for ligand-enabled acceleration of Pd-catalyzed enantioselective β-methylene C–H functionalization, which is important for the generation of β-chiral centers in asymmetric synthesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)