Merck
ALD00412
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(fluorosulfonyloxy)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9FO5S
分子量:
248.23
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
Fp: >230°F
品質水準
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.479
密度
1.340 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=S(OC1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C9H9FO5S/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)15-16(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
WSJHOCQDJHFOCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperatre and are not air sensitive.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00412-BULK:
ALD00412-VAR:
ALD00412-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)