Merck
907545
Sigma-Aldrich
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
別名:
Phenyl 6-O-benzyl-1-thio-β-D-galactoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O5S
CAS番号:
分子量:
362.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
124-125 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C19H22O5S/c20-16-15(12-23-11-13-7-3-1-4-8-13)24-19(18(22)17(16)21)25-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16+,17+,18-,19+/m1/s1
InChI Key
WMSWWJHIVWFJLE-SPOLIRPYSA-N
アプリケーション
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 6-benzyl protecting groups.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907545-BULK:
907545-250MG:
907545-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.