反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
172-177 °C (w/ decomp)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S([O-])C1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1.[Na+]
InChI
1S/C8H15NO4S.Na/c1-8(2,3)13-7(10)9-4-6(5-9)14(11)12;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
KYPHAOQWDKDUAC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00236-VAR:
ALD00236-1G-PW:
ALD00236-1G:
ALD00236-500MG:
ALD00236-BULK:
ALD00236-10G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)