Merck
ALD00006
Sigma-Aldrich
Sodium bis(2-hydroxy-2-methylbutyrato)oxochromate(V)
別名:
2-Hydroxy-2-methyl-butanoic acid chromium complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16CrNaO7
CAS番号:
分子量:
323.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
340-350 °C
SMILES記法
[O-][Cr]1(O2)(OC(C(C)(CC)O1)=O)OC(C)(CC)C2=O.[Na+]
InChI
1S/2C5H9O3.Cr.Na.O/c2*1-3-5(2,8)4(6)7;;;/h2*3H2,1-2H3,(H,6,7);;;/q2*-1;+4;+1;-1/p-2
InChI Key
NIZKSTMLMALTGU-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Oxidant was reported by the Baran group to promote selective allylic oxidation of a synthetic intermediate derived from (+)-taxadiene en route to the synthesis of (−)-taxyunnanine D.
Two-Phase Synthesis of (−)-Taxuyunnanine D
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ALD00006-1G:4548173911410
ALD00006-BULK:
ALD00006-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)