Merck
A4380
Sigma-Aldrich
アンモニウムビボラート 四水和物
98.9-101.2% B2O3 basis
別名:
四ホウ酸アンモニウム 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
263.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98.9-101.2% B2O3 basis
形状
powder
pH
~8.8 ( in solution, over a wide range of concentrations)
SMILES記法
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
InChI Key
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Determination of nucleation kinetics of ammonium biborate tetrahydrate: This study focuses on the metastable zone widths (MZW) of ammonium biborate tetrahydrate, both in its pure state and in the presence of impurities, providing insights into its crystallization kinetics and stability (O Sahin et al., 2014).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
A4380-2.5KG:
A4380-20KG:
A4380-500G:
A4380-VAR:
A4380-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)