Merck
A42050
Sigma-Aldrich
4-アミノベンジルシアニド
99%
別名:
4-アミノフェニルアセトニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
132.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
lumps
bp
312 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H8N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5,10H2
InChI Key
YCWRFIYBUQBHJI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A42050-VAR:
A42050-1KG:
A42050-BULK:
A42050-10G:4548173185705
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1