Merck
P66009
Sigma-Aldrich
3-ピリジルアセトニトリル
98%
別名:
3-ピリジンアセトニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2
CAS番号:
分子量:
118.14
Beilstein:
111292
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
101-109 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H6N2/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-2,5-6H,3H2
InChI Key
OIPHWUPMXHQWLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P66009-5G:4548173207421
P66009-VAR:
P66009-25G:4548173207414
P66009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N Andharia et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 470(6), 897-907 (2018-02-06)
The pancreatic duct epithelium secretes the HCO3--rich pancreatic juice. The HCO3- transport across the luminal membrane has been proposed to be mediated by SLC26A Cl--HCO3- exchangers. To examine the electrophysiological properties of Cl--HCO3- exchangers, we directly measured HCO3- conductance in
Magalí Pasqualone et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 76, 652-658 (2017-05-10)
Transdermal drug delivery system (TDDS) could be seen as alternative to the oral administration which avoids several adverse effects. In this study a novel TDDS for risedronate (RI), a bisphosphonate used for osteoporosis treatment, based on a vinyl acetate-dioctylfumarate copolymer