Merck
734810
Sigma-Aldrich
2-クロロピリジン-5-アセトニトリル
95%
別名:
6-Chloro-3-pyridylacetonitrile, 2-Chloro-5-(cyanomethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5ClN2
CAS番号:
分子量:
152.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
43-48 °C
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Clc1ccc(CC#N)cn1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-7-2-1-6(3-4-9)5-10-7/h1-2,5H,3H2
InChI Key
BLGUCBUETMYJTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
734810-5G:4548173310305
734810-BULK:
734810-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)