Merck
95165
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-ketopiperazine
≥97.0% (GC)
別名:
3-Methyl-2-oxo-piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O
CAS番号:
分子量:
114.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
crystals
SMILES記法
CC1NCCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-4-5(8)7-3-2-6-4/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
BSPUWRUTIOUGMZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
95165-BULK:
95165-1G:
95165-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)