Merck
939404
Sigma-Aldrich
tert-ブチルリチウム 溶液
new
1.7 M (in PAO/hexanes mixture)
別名:
t-BuLi, リチウム-2-メチル-2-プロパニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CLi
CAS番号:
分子量:
64.06
Beilstein:
3587204
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352142
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.7 M (in PAO/hexanes mixture)
colorless to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
InChI Key
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-Butyllithium solution (tert-BuLi) is an organolithium compound, used as a strong base in organic chemistry. It facilitates lithium-halogen exchange reaction and also can be employed in the deprotonation of C-H compounds and amines.
アプリケーション
tert-Butyllithium solution can be used as a strong base in the synthesis of: Alkyllithium derivatives form alkyl iodides and diiodoalkanes by halogen-lithium exchange reaction. Inorganic polymer [(LiMo3Se3)n] from [(InMo3Se3)n] by reductive intercalation method. Adducts of cinnamic acid (1,3- and 1,4-adducts) by reacting with C-C double of cinnamic acid.
特徴および利点
This product is formulated in a solution of polyalphaolefin (PAO) and hexanes to prevent pyrophoric reactions when exposed to air, affording improved safety and usability.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - Water-react 1
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
88.7 °F
引火点(℃)
31.5 °C
適用法令
Jan Code
939404-100ML:
939404-VAR:
939404-BULK:
939404-400ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)