アプリケーション
この製品は、以下の反応にも使用されます。
- アニオン転位反応。
- 金属ハロゲン交換および金属交換反応。
- 脱離反応。
- [1,2]-および[1,4]-ヴィッティヒ転位反応。
- アニオン性ホモ-フリース転位反応。
- 不斉カルボリチウム化。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルリチウムを含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230707-4X25ML:4548173315577
230707-1L:
230707-50ML:4548173304076
230707-PZ:
230707-18L:4548173121017
230707-4X100ML:
230707-4X10ML:
230707-18L-KL:
230707-8L:4548173121031
230707-20L:
230707-BULK:
230707-100ML:4548173121000
230707-VAR:
230707-800ML:4548173121024
230707-18L-C:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)