Merck
936162
Sigma-Aldrich
RUMeIPr*
≥95%
別名:
2-(2,6-Dibenzhydryl-4-methylphenyl)-5-(dimethylamino)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H38ClN3
CAS番号:
分子量:
620.22
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
SMILES記法
CN(C)C1=CC=CC2=CN(C3=C(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C=C(C)C=C3C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=[N+]21.[Cl-]
アプリケーション
RUMeIPr* is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priveledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936162-VAR:
936162-BULK:
936162-250MG:
試験成績書(COA)