Merck
936146
Sigma-Aldrich
RUMeIPr
greener alternative
≥95%
別名:
2-(2,6-Diisopropylphenyl)-5-(dimethylamino)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28ClN3
CAS番号:
分子量:
357.92
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1N2C=[N+]3C(C=CC=C3N(C)C)=C2)C.[Cl-]
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
RUMeIPr is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priviledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936146-250MG:
936146-BULK:
936146-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)