グレード
battery grade
品質水準
フォーム
solution
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
0.95-1.10 M (NaPF6)
不純物
≤100 ppm H2O
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
Our battery grade sodium triflate solution in bis(2-methoxyethyl) ether (diglyme) is a clear solution containing 1.0 M sodium triflate dissolved in diglyme. To perform optimally in battery applications, we strictly minimize impurities including low moisture, low trace metals, low chloride, and low sulfate.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Our 1.0 M NaTfO in diglyme, battery grade is an electrolyte designed for use in sodium-ion batteries (SIBs) and sodium superoxide (NaO2) batteries.[1,2] Studies have found that diglyme-based electrolytes can be used in sodium-ion batteries with graphite anode by overcoming the lack of suitable binary intercalation compounds in Na-C system.[3] Ether based electrolytes have the ability to trigger the highly reversible co-intercalation of sodium ions with an ether solvent into graphite, and form a stable solid electrolyte interphase (SEI).[4]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F
引火点(℃)
57 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
935999-100ML:
935999-BULK:
935999-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)