アッセイ
99% (GC)
形状
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
212 °C
mp
18-23 °C
密度
1.485 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChI Key
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Fluoroethylene carbonate is an enabling product, used as an electrolyte additive and is helpful to improve the performance of batteries, thus has been enhanced for energy efficency. Click here for more information.
アプリケーション
Fluoroethylene carbonate (FEC) is widely used as electrolyte additive in lithium ion batteries. As an additive, it helps in enhancing the electrochemical performance of Si/graphite-anodes in Li-ion batteries.
法的情報
"Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany"
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)