Merck
934003
Sigma-Aldrich
Methyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
greener alternative
≥98%, anhydrous, battery grade
別名:
Carbonic Acid Methyl 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, FEMC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5F3O3
CAS番号:
分子量:
158.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤250 ppm HF
≤300 ppm H2O
bp
57-59 °C/120 mmHg
90 °C (lit.)
密度
1.34 g/mL (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
FC(F)(F)COC(=O)OC
InChI Key
GBPVMEKUJUKTBA-UHFFFAOYSA-N
詳細
メチル(2,2,2-トリフルオロエチル)カーボネート(FEMC)、≥99%、バッテリーグレードは、直鎖のフッ素化炭酸エステルの一種です。含水量が非常に低く(≤ 300.0 ppm)、HFの不純物濃度が低い(≤ 250.0 ppm)ため、電池研究に最適です。
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
バッテリーグレードのメチル(2,2,2-トリフルオロエチル)カーボネート(FEMC)は、リチウムイオン電池の性能と安定性を向上させる効果的な添加剤です。優れた熱的および電気化学的安定性のため、高温・高電圧の電池用途において信頼の高い選択肢になります。FEMCは、電池寿命の延長、エネルギー密度の向上、サイクル安定性の強化に寄与することが示されています。リチウムイオン電池(LIB)の電解液添加剤として、FEMCは安定な固体電解質界面(SEI)の形成および正極表面の効果的な不動態化において重要な役割を果たし、放電容量とサイクル特性が向上します。5 wt %のFEMCの添加でも、安定なSEI層の形成および正極表面の保護に極めて効果的であることが確認されています。高い性能が得られることから、FEMCは安全で高効率な電池製品の作製において魅力的な選択肢となります。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F
引火点(℃)
38 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
934003-VAR:
934003-500G:
934003-50G:
934003-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorinated Carbonate-Based Electrolyte for High-Voltage Li(Ni0.5Mn0.3Co0.2)O2/Graphite Lithium-Ion Battery
Jinsol Im, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164 (2017)