Merck
934348
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexamethylenebismaleimide
≥95%
別名:
N,N′-(2,2,4-Trimethylhexamethylene)bismaleimide, BMI-TMH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22N2O4
CAS番号:
分子量:
318.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
white to yellow
mp
95 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=CC(=O)N1CCC(C)CC(C)(C)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-12(8-9-18-13(20)4-5-14(18)21)10-17(2,3)11-19-15(22)6-7-16(19)23/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
InChI Key
XQCDLHVXAXBMGW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
MMI-2 is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
特徴および利点
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 7-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
934348-BULK:
934348-VAR:
934348-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
934348-100MG4065270069986