Merck
938378
Sigma-Aldrich
BMB Crosslinker
≥95%
別名:
1,1′-(1,4-Butanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione], 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,4-butanediyl)bis-, Maleimide, N,N′-tetramethylenedi-, Tetramethylenedimaleimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O4
CAS番号:
分子量:
248.23
MDL番号:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
white to beige
mp
206 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=CC(=O)N1CCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C12H12N2O4/c15-9-3-4-10(16)13(9)7-1-2-8-14-11(17)5-6-12(14)18/h3-6H,1-2,7-8H2
InChI Key
WXXSHAKLDCERGU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
BMB crosslinker is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
特徴および利点
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 4-atom branched spacer arm assists in close proximity crosslinking.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
938378-VAR:
938378-250MG:
938378-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)