Merck
934240
Sigma-Aldrich
Pomalidomide acetic acid
≥95.0%
別名:
N-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13N3O6
CAS番号:
分子量:
331.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
powder or crystals
保管温度
2-8°C
アプリケーション
A functionalized cereblon ligand for development of Thalidomide based PROTACs. Allows rapid conjugation with carboxyl linkers due to presence of amine group via peptide coupling reactions. Amenable for linker attachement via reductive amination, and a basic building block for making protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
法的情報
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
934240-100MG:
934240-BULK:
934240-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)