700762
(S)-SIPHOS-PE
97%
別名:
(11aS)-(-)-10,11,12,13-テトラヒドロジインデノ[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]ジオキサホスホシン-5-ビス[(R)-1-フェニルエチル]アミン, N-ジ((R)-1-フェニルエチル)-[(S)-1,1'-スピロビインダン-7,7'-ジイル}ホスホラミジド
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D −65.0°, c = 1 in chloroform
mp
120-125 °C
官能基
amine
phenyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H](N([C@H](C)c1ccccc1)P2Oc3cccc4CCC5(CCc6cccc(O2)c56)c34)c7ccccc7
InChI
1S/C33H32NO2P/c1-23(25-11-5-3-6-12-25)34(24(2)26-13-7-4-8-14-26)37-35-29-17-9-15-27-19-21-33(31(27)29)22-20-28-16-10-18-30(36-37)32(28)33/h3-18,23-24H,19-22H2,1-2H3/t23-,24-,33?/m1/s1
InChI Key
ZXLQLIDJAURBDD-HRPAVAKOSA-N
アプリケーション
- Spiroindolenines by Pd-catalyzed intramolecular dearomative arylation of haloaryl-3-substituted indoles.
- Enantioselective conjugate addition compound by Cu-catalyzed 1,4-addition of diethylzinc (Et2Zn) to cyclic enones.
- Octaketide natural products via rhodium-phosphoramidite catalyzed alkene hydroacylation.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700762-250MG:
700762-BULK:
700762-VAR:
700762-50MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)