Merck
933600
Sigma-Aldrich
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide
≥95%
別名:
N-[(1R)-2-Methyl-1-[(phenylthio)methyl]propyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19NOS
CAS番号:
分子量:
237.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
保管温度
−20°C
アプリケーション
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Yafei Ji, active in Pd-based diolefination reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3