Merck
T71609
Sigma-Aldrich
トリメチルアセトアミド
98%
別名:
ピバルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCONH2
CAS番号:
分子量:
101.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
212 °C (lit.)
mp
154-157 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(N)=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
InChI Key
XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T71609-5G:
T71609-25G:
T71609-BULK:
T71609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1