Merck
933023
Sigma-Aldrich
Surface Mount Tweezers
Style 100
別名:
Tweezers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NB.35
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMS techware
アプリケーション
Surface Mount Tweezers Style 100 are absolutely perfect for holding and installing Omni probe Tips. Especially if you′re using Cryo-lift out and have to install the tip with the rod already inserted into the SEM chamber.
Forceps provide a firm grip and longitudinal stability reducing the chance of dropping the tip.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)